Tisk…
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919016-100MG OR919016-250MG
APOSOR919016-100MGEA 7250 CZK
APOSOR919016-100MG APOSOR919016-250MG
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198.02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441933
CAS číslo: 1021019-03-3