Tisk…
3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Prop-2-yn-1-yloxy)pyridine
OR919014-1G OR919014-5G
APOSOR919014-1GEA 1870 CZK
APOSOR919014-1G APOSOR919014-5G
3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine 95%
3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133.147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698154
CAS číslo: 69022-70-4