Tisk…
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918977-1G OR918977-250MG
APOSOR918977-1GEA 7210 CZK
APOSOR918977-1G APOSOR918977-250MG
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06589847
CAS číslo: 149806-11-1