3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918964-1G
APOSOR918964-1GEA
5100
CZK
APOSOR918964-1G
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec:
C₆H₄ClN₃ MW: 153,569 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06254093 CAS číslo: 117007-51-9 |