Tisk…
2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
OR918947-1G OR918947-250MG
APOSOR918947-1GEA 10060 CZK
APOSOR918947-1G APOSOR918947-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine 95%
2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine
Vzorec: C₆H₅ClN₄O
MW: 184,583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047225
CAS číslo: 16017-76-8