Tisk…
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918940-1G OR918940-5G
APOSOR918940-1GEA 3020 CZK
APOSOR918940-1G APOSOR918940-5G
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18256469
CAS číslo: 379227-03-9