Tisk…
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR918922-100MG OR918922-250MG
APOSOR918922-100MGEA 992 CZK
APOSOR918922-100MG APOSOR918922-250MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09749983
CAS číslo: 1000341-64-9