Tisk…
Methyl isoquinoline-6-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918920-1G OR918920-250MG
APOSOR918920-1GEA 4900 CZK
APOSOR918920-1G APOSOR918920-250MG
Methyl isoquinoline-6-carboxylate 98%
Methyl isoquinoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226961
CAS číslo: 173089-82-2