Tisk…
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918917-1G OR918917-5G
APOSOR918917-1GEA 0 CZK
APOSOR918917-1G APOSOR918917-5G
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride 98%
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01707511
CAS číslo: 5882-48-4