Tisk…
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918902-1G OR918902-5G
APOSOR918902-1GEA 3940 CZK
APOSOR918902-1G APOSOR918902-5G
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₉ClO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10032392
CAS číslo: 69371-75-1