Tisk…
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR918875-1G OR918875-250MG
APOSOR918875-1GEA 2480 CZK
APOSOR918875-1G APOSOR918875-250MG
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 97%
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11559050
CAS číslo: 1083181-43-4