4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
[2,2'-Bipyridine]-4,4'-diol
OR918861-1G
OR918861-250MG
APOSOR918861-1GEA
6550
CZK
APOSOR918861-1G
APOSOR918861-250MG
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,183 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08704189 CAS číslo: 90770-88-0 |