Tisk…
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethyl-1,2-dimethoxybenzene
OR918848-1G OR918848-250MG
APOSOR918848-1GEA 19440 CZK
APOSOR918848-1G APOSOR918848-250MG
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673001
CAS číslo: 5888-51-7