Tisk…
5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918830-1G OR918830-250MG
APOSOR918830-1GEA 2440 CZK
APOSOR918830-1G APOSOR918830-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Vzorec: C₂H₃BrN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18807020
CAS číslo: 389122-08-1