Tisk…
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR918813-100MG OR918813-250MG
APOSOR918813-100MGEA 2530 CZK
APOSOR918813-100MG APOSOR918813-250MG
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₃NO₂·ClH
MW: 191,655 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13193037
CAS číslo: 133382-42-0