Tisk…
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918807-1G OR918807-250MG
APOSOR918807-1GEA 24600 CZK
APOSOR918807-1G APOSOR918807-250MG
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619681
CAS číslo: 54043-71-9