Tisk…
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR918771-1G OR918771-5G
APOSOR918771-1GEA 2570 CZK
APOSOR918771-1G APOSOR918771-5G
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one 95%
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
Vzorec: C₇H₆N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863154
CAS číslo: 18678-13-2