Tisk…
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918759-1G OR918759-5G
APOSOR918759-1GEA 3770 CZK
APOSOR918759-1G APOSOR918759-5G
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.175 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658171
CAS číslo: 33414-49-2