Tisk…
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918639-1G OR918639-250MG
APOSOR918639-1GEA 9330 CZK
APOSOR918639-1G APOSOR918639-250MG
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261054
CAS číslo: 887572-60-3