2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918606-1G
OR918606-250MG
APOSOR918606-1GEA
25000
CZK
APOSOR918606-1G
APOSOR918606-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇ClO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23705594 CAS číslo: 116475-68-4 |