Tisk…
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918586-1G OR918586-250MG
APOSOR918586-1GEA 21730 CZK
APOSOR918586-1G APOSOR918586-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂S
MW: 179,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13659442
CAS číslo: 478149-00-7