Tisk…
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918581-1G OR918581-5G
APOSOR918581-1GEA 910 CZK
APOSOR918581-1G APOSOR918581-5G
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone
Vzorec: C₁₂H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11113485
CAS číslo: 6136-71-6