Tisk…
4-Amino-2-isopropylanisol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Isopropyl-4-methoxyaniline
OR918538-1G OR918538-250MG
APOSOR918538-1GEA 2570 CZK
APOSOR918538-1G APOSOR918538-250MG
4-Amino-2-isopropylanisol 95%
4-Amino-2-isopropylanisol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026403
CAS číslo: 91251-42-2