Tisk…
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR918527-1G OR918527-250MG OR918527-5G
APOSOR918527-1GEA 3230 CZK
APOSOR918527-1G APOSOR918527-250MG APOSOR918527-5G
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11847780
CAS číslo: 15128-85-5