Tisk…
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Diethylamino)furan-2-carbaldehyde
OR918523-1G OR918523-250MG
APOSOR918523-1GEA 4200 CZK
APOSOR918523-1G APOSOR918523-250MG
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167.205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02614961
CAS číslo: 22868-59-3