Tisk…
5-Bromo-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918520-1G OR918520-250MG OR918520-500MG
APOSOR918520-1GEA 18620 CZK
APOSOR918520-1G APOSOR918520-250MG APOSOR918520-500MG
5-Bromo-D-tryptophan 97%
5-Bromo-D-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264327
CAS číslo: 93299-40-2