Tisk…
5-Methoxy-2-methylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918494-1G OR918494-5G
APOSOR918494-1GEA 2280 CZK
APOSOR918494-1G APOSOR918494-5G
5-Methoxy-2-methylphenol 95%
5-Methoxy-2-methylphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405727
CAS číslo: 20734-74-1