Tisk…
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918489-1G OR918489-250MG
APOSOR918489-1GEA 3190 CZK
APOSOR918489-1G APOSOR918489-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 98%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18073765
CAS číslo: 1224288-92-9