Tisk…
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918474-1G OR918474-5G
APOSOR918474-1GEA 0 CZK
APOSOR918474-1G APOSOR918474-5G
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658470
CAS číslo: 50413-30-4