Tisk…
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methyl(phenyl)amino)acrylaldehyde
OR918466-1G OR918466-5G
APOSOR918466-1GEA 953 CZK
APOSOR918466-1G APOSOR918466-5G
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190652
CAS číslo: 14189-82-3