Tisk…
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918414-1G OR918414-250MG
APOSOR918414-1GEA 13230 CZK
APOSOR918414-1G APOSOR918414-250MG
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827508
CAS číslo: 288089-52-1