1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918384-1G
OR918384-250MG
APOSOR918384-1GEA
16340
CZK
APOSOR918384-1G
APOSOR918384-250MG
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13188647 CAS číslo: 610791-39-4 |