7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918376-1G
OR918376-250MG
APOSOR918376-1GEA
15310
CZK
APOSOR918376-1G
APOSOR918376-250MG
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 95%
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,185 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11053948 CAS číslo: 724791-20-2 |