Tisk…
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918366-10G OR918366-1G OR918366-5G
APOSOR918366-10GEA 8600 CZK
APOSOR918366-10G APOSOR918366-1G APOSOR918366-5G
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,247 g/mol
Bod varu: 137…138 °C (6 mm Hg)
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114509
CAS číslo: 5636-52-2