Tisk…
Dimethyl methylmalonate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR918351-25G OR918351-5G OR918351-100G
APOSOR918351-25GEA 4630 CZK
APOSOR918351-25G APOSOR918351-5G APOSOR918351-100G
Dimethyl methylmalonate 95+%
Dimethyl methylmalonate
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075185
CAS číslo: 609-02-9