Tisk…
2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918309-1G OR918309-250MG
APOSOR918309-1GEA 16340 CZK
APOSOR918309-1G APOSOR918309-250MG
2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde 95%
2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02995894
CAS číslo: 101382-54-1