Tisk…
Thian-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydro-2H-thiopyran-3(4H)-one
OR918271-1G OR918271-250MG
APOSOR918271-1GEA 3710 CZK
APOSOR918271-1G APOSOR918271-250MG
Thian-3-one 95%
Thian-3-one
Vzorec: C₅H₈OS
MW: 116,181 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040796
CAS číslo: 19090-03-0