Tisk…
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: tert-Butyl (4-hydroxybutyl)(methyl)carbamate
OR918265-1G OR918265-5G
APOSOR918265-1GEA 2690 CZK
APOSOR918265-1G APOSOR918265-5G
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate
Vzorec: C₁₀H₂₁NO₃
MW: 203,279 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09953073
CAS číslo: 99207-32-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III