4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR918260-1G
OR918260-250MG
OR918260-5G
APOSOR918260-1GEA
1660
CZK
APOSOR918260-1G
APOSOR918260-250MG
APOSOR918260-5G
4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
4-Amino-2-methylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₈N₂ MW: 132,163 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09260793 CAS číslo: 72115-06-1 |