Tisk…
2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918258-25G OR918258-5G
APOSOR918258-25GEA 21560 CZK
APOSOR918258-25G APOSOR918258-5G
2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 95%
2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09840884
CAS číslo: 861960-34-1