Tisk…
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Methyl-4-chromanone
OR918210-1G OR918210-250MG
APOSOR918210-1GEA 8370 CZK
APOSOR918210-1G APOSOR918210-250MG
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09054820
CAS číslo: 49660-56-2