Tisk…
1-Methyl-4-nitronaphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918208-1G OR918208-5G
APOSOR918208-1GEA 3770 CZK
APOSOR918208-1G APOSOR918208-5G
1-Methyl-4-nitronaphthalene 95%
1-Methyl-4-nitronaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00971804
CAS číslo: 880-93-3