Tisk…
2-Methyl-6-nitro-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918153-1G OR918153-5G
APOSOR918153-1GEA 2530 CZK
APOSOR918153-1G APOSOR918153-5G
2-Methyl-6-nitro-1H-indole 95%
2-Methyl-6-nitro-1H-indole
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13178656
CAS číslo: 3484-23-9