Tisk…
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918148-1G OR918148-250MG
APOSOR918148-1GEA 15310 CZK
APOSOR918148-1G APOSOR918148-250MG
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11695061
CAS číslo: 104501-02-2