Tisk…
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Amino-2-methoxyphenyl)ethanone
OR918133-1G
APOSOR918133-1GEA 1160 CZK
APOSOR918133-1G
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848247
CAS číslo: 60207-18-3