2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918131-1G
OR918131-250MG
APOSOR918131-1GEA
14680
CZK
APOSOR918131-1G
APOSOR918131-250MG
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₉NO₂ MW: 151.163 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09924932 CAS číslo: 848093-05-0 |