Tisk…
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918097-10G OR918097-25G
APOSOR918097-10GEA 0 CZK
APOSOR918097-10G APOSOR918097-25G
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08861855
CAS číslo: 32122-23-9