Tisk…
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918055-1G OR918055-250MG
APOSOR918055-1GEA 22950 CZK
APOSOR918055-1G APOSOR918055-250MG
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine 95%
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂
MW: 170,295 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085578
CAS číslo: 64168-09-8