Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918027-1G
OR918027-250MG
APOSOR918027-1GEA
19840
CZK
APOSOR918027-1G
APOSOR918027-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate
Vzorec:
C₆H₁₂O₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16045025 CAS číslo: 73017-82-0 |