5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918002-1G
OR918002-250MG
APOSOR918002-1GEA
6290
CZK
APOSOR918002-1G
APOSOR918002-250MG
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₉H₇NO₂ MW: 161.157 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06804528 CAS číslo: 3414-19-5 |